Documentos clave
GF04942986
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 300 x 300mm, 0.2mm thickness, hard
Sinónimos:
FE200297
Seleccione un Tamaño
1 EA
266,00 €
5 EA
1010,00 €
266,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
266,00 €
5 EA
1010,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
266,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (temper hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 049-429-86
tamaño × grosor
300 mm × 300 mm × 0.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)