Documentos clave
GF04874148
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 25 mm, size 500 × 500 mm
Sinónimos:
ET303450
Seleccione un Tamaño
1 EA
1040,00 €
1040,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1040,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1040,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 048-741-48
tamaño
500 × 500 mm
grosor
25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)