Documentos clave
GF04540137
Fecralloy® - iron/chromium
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 75 mm diameter, length 50 mm, condition hot rolled (black)
Sinónimos:
FE087980
Seleccione un Tamaño
1 EA
601,00 €
601,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
601,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
601,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 045-401-37
Longitud
50 mm
diámetro
75 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)