Documentos
GF03789355
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 50mm disks, 0.15mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI140300
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 037-893-55
tamaño × grosor
50 mm × 0.15 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.