CRMUSPKR
Smoke Point Standard
ASTM D 1322 / IP 57, 24.25 mm
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
mp
-49 °C ((ECHA))
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
jet fuel
personal care
petroleum
Descripción general
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.