Documentos clave
GF03718470
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
100mm tube, 2.5mm outside diameter, 0.18mm wall thickness, 2.14mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
NI117400
Seleccione un Tamaño
1 EA
347,00 €
5 EA
1400,00 €
10 EA
2570,00 €
347,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
347,00 €
5 EA
1400,00 €
10 EA
2570,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
347,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 037-184-70
L × grosor
100 mm × 0.18 mm
D.E. × D.I.
2.5 mm × 2.14 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)