Documentos clave
GF03707670
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 25 mm, L 500 mm, natural
Sinónimos:
OX307925
Seleccione un Tamaño
1 EA
190,00 €
190,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
190,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
190,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 037-076-70
Longitud
500 mm
Diámetro
25 mm
color
natural
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)