Documentos clave
GF02839822
Palladium/Silver
foil, Pd 75%/Ag 25%, thickness 0.01 mm, size 50 × 50 mm
Sinónimos:
PD030210
Seleccione un Tamaño
1 EA
1100,00 €
1100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1100,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 028-398-22
tamaño
50 × 50 mm
grosor
0.01 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)