Documentos clave
GF02644400
Platinum/Rhodium
wire, Pt 70%/Rh 30%, 0.025 mm diameter, length 5 m, temper as drawn
Sinónimos:
PT065105
Seleccione un Tamaño
1 EA
1050,00 €
1050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1050,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 026-444-00
Longitud
5 m
diámetro
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)