Documentos clave
GF02604631
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 6mm disks, 0.0027mm thickness
Sinónimos:
NI030200
Seleccione un Tamaño
10 EA
1070,00 €
1070,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
1070,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
1070,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disc)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 026-046-31
diám. × grosor
6 mm × 0.0027 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)