Documentos clave
GF01754366
Polypropylene
(PP), granule, 4 mm nominal granule size, weight 200 g, condition isotactic
Sinónimos:
PP306315
Seleccione un Tamaño
1 EA
319,00 €
319,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
319,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
319,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 017-543-66
peso
200 g
tamaño nominal del gránulo
4 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)