Documentos clave
GF01564972
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
100m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinónimos:
FE225110
Seleccione un Tamaño
1 EA
265,00 €
265,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
265,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
265,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 015-649-72
L × diám.
100 m × 0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)