Documentos clave
GF01189470
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
2000m wire, 0.025mm diameter, hard
Sinónimos:
NI055110
Seleccione un Tamaño
1 EA
15.080,00 €
15.080,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
15.080,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
15.080,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 011-894-70
L × diám.
2000 m × 0.025 mm
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF95072889GF00473284GF22370374
manufacturer/tradename
Goodfellow 011-894-70
manufacturer/tradename
Goodfellow 950-728-89
manufacturer/tradename
Goodfellow 004-732-84
manufacturer/tradename
Goodfellow 223-703-74
L × diam.
2000 m × 0.025 mm
L × diam.
-
L × diam.
500 m × 0.25 mm
L × diam.
1000 m × 0.04 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)