Merck
GF01168736
Manganese
powder, max. particle size 300 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Sinónimos:
MN006012
Seleccione un Tamaño
1 EA
320,00 €
320,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
320,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mn
Número de CAS:
Peso molecular:
54.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141724
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
320,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.5%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 011-687-36
resistividad
185 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
300 μm
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
densidad
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
Clave InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)