Documentos clave
GF00407955
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 25 x 25mm, 0.004mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Sinónimos:
FE010210
Seleccione un Tamaño
1 EA
529,00 €
5 EA
2010,00 €
529,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
529,00 €
5 EA
2010,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
529,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
not light tested (nlt)
Formulario
foil (as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 004-079-55
tamaño × grosor
25 mm × 25 mm × 0.004 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)