Documentos clave
GF00111957
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
foil, 25 x 25mm, 0.05mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinónimos:
AU050220
Seleccione un Tamaño
1 EA
1050,00 €
1050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1050,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
descripción
light tight (lt)
Formulario
foil (as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 001-119-57
tamaño × grosor
25 mm × 25 mm × 0.05 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)