Documentos clave
GF00067508
Silver-antimony alloy, Ag99Sb1
0.1m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Sinónimos:
AA065150
Seleccione un Tamaño
1 EA
585,00 €
585,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
585,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
585,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 000-675-08
L × grosor
0.1 mm × 0.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)