Merck
F7504
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzyl bromide
99%
Sinónimos:
α-Bromo-3-fluorotoluene
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
189.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.546 (lit.)
bp
88 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.541 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H6BrF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
Clave InChI
SCBZBMXPJYMXRC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yue Sun et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 35(1), 1631-1640 (2020-08-13)
Nuclear factor kappa B (NF-кB) inhibition represents a new therapeutic strategy for the treatment of neuroinflammatory diseases. In this study, a series of 3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one (DHN; 6a-n, 7a-c) derivatives were synthesised and characterised by NMR and HRMS. We assessed the toxicity