265314
2,3-Difluorobenzyl bromide
98%
Sinónimos:
α-Bromo-2,3-difluorotoluene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
98%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.528 (lit.)
densidad
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc(CBr)c1F
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10/h1-3H,4H2
Clave InChI
FTBSGSZZESQDBM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter