Merck
F3606
Sigma-Aldrich
3-Fluoroaniline
99%
Sinónimos:
1-Amino-3-fluorobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
111.12
Beilstein:
1305471
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.542 (lit.)
bp
186 °C/756 mmHg (lit.)
densidad
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Clave InChI
QZVQQUVWFIZUBQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
N H Cnubben et al.
Chemico-biological interactions, 85(2-3), 151-172 (1992-12-01)
The in vitro and in vivo metabolism of monofluoroanilines was investigated. Special attention was focused on the regioselectivity of the aromatic hydroxylation by cytochromes P-450 and the mechanism by which this reaction might proceed. The results clearly demonstrate that the
The many roles for fluorine in medicinal chemistry.
William K Hagmann
Journal of medicinal chemistry, 51(15), 4359-4369 (2008-06-24)
Stéphanie Romand et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 63, 14-21 (2014-07-06)
A capillary isoelectric focusing (cIEF) method was developed for the determination of the ionization constants (pKa) of small molecules. Two approaches used to decrease the electroosmotic flow (EOF) were compared: (i) a hydroxypropylcellulose (HPC) coated capillary in aqueous medium and