Merck
F1557
Sigma-Aldrich
9-Oxofluorene-4-carboxylic acid
97%
Sinónimos:
9-Fluorenone-4-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
67,20 €
67,20 €
Precio de catálogo96,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
67,20 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
224.21
Beilstein:
2694801
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
67,20 €
Precio de catálogo96,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
mp
225-227 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc2C(=O)c3ccccc3-c12
InChI
1S/C14H8O3/c15-13-9-5-2-1-4-8(9)12-10(13)6-3-7-11(12)14(16)17/h1-7H,(H,16,17)
Clave InChI
AFQYQSWTVCNJQT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)