Saltar a
F15331
4-Fluorotoluene
97%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
35,90 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3C6H4F
Número CAS:
Peso molecular:
110.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-520-6
Beilstein/REAXYS Number:
1362373
MDL number:
Assay:
97%
35,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7F/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI key
WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F15323728942661295
description
97%
description
≥99%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
≥99%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
−56 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
mp
-
mp
69-73 °C
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.503 g/mL at 25 °C
density
-
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
refractive index
n20/D 1.533
refractive index
-
bp
116 °C (lit.)
bp
113-114 °C (lit.)
bp
-
bp
-
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
50.0 °F - closed cup
flash_point_c
10 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)