Merck
F12200
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-nitrotoluene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)F
Número de CAS:
Peso molecular:
155.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.522 (lit.)
bp
138-139 °C/83 mmHg (lit.)
mp
27 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
Clave InChI
SKWTUNAAJNDEIK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)