Merck
E47352
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-pyrrolidinol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
115.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.467 (lit.)
bp
59-61 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN1CCC(O)C1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-4-3-6(8)5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
IDBNECMSCRAUNU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup