E13202
Ethyl 2-benzylacetoacetate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH(CH2C6H5)CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
220.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
densidad
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(C)=O
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-16-13(15)12(10(2)14)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9H2,1-2H3
Clave InChI
XDWQYMXQMNUWID-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?