Documentos clave
DWKWGW537VTMLME
Azlon Multi-Lingual Safety Wash Bottles With Driplok Vapor Venting
label, Acetone (in English, French, Arabic), capacity 500 mL
Sinónimos:
WGW537VTMLME
Seleccione un Tamaño
5 EA
44,00 €
44,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
44,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
44,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
label Acetone (in English, French, Arabic)
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon WGW537VTMLME
capacidad
500 mL
Aplicación
Ideal for acetone dispensing within the laboratory
Características y beneficios
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips. Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)