Documentos clave
DWKWGW447P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, green polypropylene closure, capacity 500 mL
Sinónimos:
WGW447P
Seleccione un Tamaño
5 EA
38,40 €
38,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
38,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
38,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
green polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon WGW447P
capacidad
500 mL
Aplicación
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Características y beneficios
Patented Driplok vapour venting valve to prevent solvent drips
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)