Documentos clave
DWKW216957
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (250 mL), flat vinyl liner
Sinónimos:
W216957
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
esterilidad
non-sterile
Características
with cap
with cap
envase
case of 84 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216957
botella diám. &veces; Al &veces; An
(66 mm) (119 mm) (413 mm)
capacidad
(250 mL)
Adaptador
45-400 neck
45-400
Características y beneficios
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)