Merck
DWKCWH002
Azlon Single Burette Clamp
grip on rods, burette diam. 11-14 mm, polypropylene rod
Sinónimos:
CWH002
Seleccione un Tamaño
1 EA
29,10 €
29,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
29,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
29,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene rod
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon CWH002
burette diam.
11-14 mm
Aplicación
For secure clamping of burettes
Características y beneficios
Anti slip and corrosion resistant
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)