Merck
DWKBDH118T
Azlon Acrylic Burette
acrylic, PMP stopcock, PE stopcock, class B, capacity 50 mL
Sinónimos:
BDH118T
Seleccione un Tamaño
1 EA
59,90 €
59,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
59,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
59,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PE stopcock
PMP stopcock
acrylic
Características
class B
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon
condiciones de almacenamiento
room temperature
capacidad
50 mL
Descripción general
AZLON BURETTE ACRYLIC, WITH PMP/PE STOPCOCK, CLASS B, 50 ML
Aplicación
Ideal for educational labs where breakages often occur
Características y beneficios
Robust construction for strength and transparency
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)