Merck
DWK986741
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foil lined PP cap
transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Sinónimos:
986741
Seleccione un Tamaño
1000 EA
506,00 €
506,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
506,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
506,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
metal foil liner
transparent PET bottle
white polypropylene cap
Características
with cap
envase
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 986741
botella diám. &veces; Al &veces; An
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
capacidad
(20 mL)
Adaptador
22-400 neck
22-400
Descripción general
Liquid Scintillation Vials with separately packs caps
  • For optimal performance in the laboratory, PET plastic vials provide the clarity of glass and have the safety of using plastic.
  • Vials can be safely incinerated; no harmful gas is generated; only CO2 and H2O are created.
  • Lightweight, and virtually unbreakable PET vials offer low permeability to solvents and minimal background counts.
  • 20 mL size
  • Made from polyethylene terephthalate (PET)
  • Clarity of glass with safety of plastic
  • Low permeability to solvents and minimal background count
  • Dimensions (OD x H): 27 mm x 61 mm (with cap attached)
Características y beneficios
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)