DWK73800-15415
KIMBLE® Solid Cap
with rubber liner, phenolic, cap for 15-415
Seleccione un Tamaño
234,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
234,00 €
Productos recomendados
Materiales
PTFE/rubber liner
esterilidad
non-sterile
Características
class A
envase
case of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Kimble® 73800-15415
Adaptador
cap for 15-415
Categorías relacionadas
Descripción general
- Specially formulated phenolic cap material
- Autoclavable
- White rubber liners
- Excellent for general laboratory use
Características y beneficios
- Autoclavable
- White rubber liners
- Excellent for general laboratory use
- Identified in ASTM Specification E982, Class A requirement
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)