DWK60A10BZB
KIMBLE® Mark-M™ rimless culture tube with blue marking spot
round bottom borosilicate glass, tube diam. × L (10 mm) (75 mm), non-sterile
Sinónimos:
60A10BZB
Seleccione un Tamaño
173,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
173,00 €
Materiales
round bottom borosilicate glass
round bottom
straight blue
transparent borosilicate glass tube
esterilidad
non-sterile
envase
case of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Kimble® 60A10BZB
tubo diám. × L
(10 mm) (75 mm)
tubo diám.
(10 mm)
Adaptador
neck (Pushfit)
Descripción general
- 1-3/8” Vertical ceramic label easily written on with marker or pencil.
- Borosilicate glass tubes have excellent chemical resistance against sodium leaching
- All tubes have sturdy, uniform bottoms and consistent lengths
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Características y beneficios
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)