Documentos clave
DWK374304
Wheaton® Peroxide Cured Silicone Tubing
Sinónimos:
374304
Seleccione un Tamaño
1 EACH
165,00 €
165,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
165,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.51
165,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
section size H 25 ft
Características
tubulation Bulk Silicone Tubing
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 374304
wall thickness × I.D.
2.3 mm × 2 mm
Descripción general
Tubing can be supplied in two different versions depending on customer requirements. Supplied as a complete assembly comprising of a 1.5m (5 foot) section of silicone tubing, a borosilicate glass sinker, and a polypropylene delivery nozzle or as 7.62m (25 foot) bulk lengths of tubing supplied without any fittings. All tubing is supplied with a wall thickness of 2.3mm.
Aplicación
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
Características y beneficios
  • Bulk tubing also available
  • Autoclavable
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)