Documentos clave
DWK213634703
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 210 mm × 100 mm × 210 mm
Sinónimos:
213634703
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
El producto DWK213634703 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 213634703
bottle W × L × H
210 mm × 100 mm × 210 mm
Aplicación
storage
Características y beneficios
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)