Documentos clave
DWK213116309
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 3500 mL
Sinónimos:
213116309
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
El producto DWK213116309 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
descripción
With Spout
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 213116309
Capacidad del cilindro
3500 mL
Aplicación
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)