Documentos clave
DWK213013408
Duran® Evaporating Dish
cylinder capacity 45 mL
Sinónimos:
213013408
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
El producto DWK213013408 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
descripción
With Spout, With Print
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 213013408
Capacidad del cilindro
45 mL
Aplicación
Evaporation trays are used to evaporate excess water - or another solvent - to leave a concentrated solution or the substance dissolved in it.
Características y beneficios
  • Spout for clean pouring
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)