Documentos clave
DWK209665
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, polypropylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 33 mm × 69 mm, 28-410
Sinónimos:
209665
Seleccione un Tamaño
72 EACH
176,00 €
176,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
72 EACH
176,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
176,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
natural bottle
polypropylene bottle
wide-mouth bottle
envase
pkg of 72 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 209665
botella diám. × Al
33 mm × 69 mm
capacidad
30 mL
Características y beneficios
Superior double seal closure for leak resistance
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)