Documentos clave
DWK209549
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 500 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 72 mm × 164 mm, 53-410
Sinónimos:
209549
Seleccione un Tamaño
48 EACH
283,00 €
283,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
48 EACH
283,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
283,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
high-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
envase
pkg of 48 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 209549
botella diám. × Al
72 mm × 164 mm
capacidad
500 mL
Características y beneficios
Superior double seal closure for leak resistance
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)