Documentos clave
DWK209043
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 8 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 25 mm × 43 mm, 20-410
Sinónimos:
209043
Seleccione un Tamaño
72 EACH
77,80 €
77,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
72 EACH
77,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
77,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
envase
pkg of 72 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 209043
botella diám. × Al
25 mm × 43 mm
capacidad
8 mL
Características y beneficios
Superior double seal closure for leak resistance
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)