Documentos clave
DWK177105
Wheaton® Ampule Snapper, Disposable, 1 And 2 Ml
Sinónimos:
177105
Seleccione un Tamaño
144 EACH
31,50 €
31,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
144 EACH
31,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
31,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
disposable
envase
pkg of 144 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 177105
capacity × capacity
1 mL × 2 mL
Aplicación
Snaps Ampules
Características y beneficios
  • Protects against glass splinters
  • Prevents cross-contamination
  • For Ampule size 1 and 2mL
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)