Merck
DWK14396-1000
KIMBLE® KIMAX® Media bottle
without cap, round transparent borosilicate glass bottle, bottle capacity (1,000 mL), non-sterile
Seleccione un Tamaño
10 EA
206,00 €
206,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
206,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
206,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
round transparent borosilicate glass bottle
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Kimble® 14396-1000
botella capacidad
(1,000 mL)
Adaptador
GL 45 neck
GL 45
Descripción general
GL 45 Media Bottles ideal for general laboratory use including mixing, storing or transporting culture media, chemicals or solvents.
  • Enhanced graduations and marking spot made with chemically resistant white enamel paint
  • 30 mm ID opening
  • Autoclavable
  • Supplied without caps or with linerless GL 45 screw thread caps
  • Replaceable clear (natural) drip-free polypropylene pour ring is included on each bottle
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)