D91403
Diethylcarbamoyl chloride
97%
Sinónimos:
Chloroformic acid diethylamide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
117-123 °C/133 mmHg (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
densidad
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H10ClNO/c1-3-7(4-2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup