Merck
D77206
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenedinitrile
97%
Sinónimos:
trans-1,4-Dicyano-2-butene, Dihydromucononitrile
About This Item
Fórmula lineal:
NCCH2CH=CHCH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
106.13
Beilstein:
1720228
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
flakes
mp
75-77 °C (lit.)
cadena SMILES
N#CC\C=C\CC#N
InChI
1S/C6H6N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-2H,3-4H2/b2-1+
Clave InChI
BSVZXPLUMFUWHW-OWOJBTEDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)