Merck
D75955
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorotoluene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.03
Beilstein:
1859112
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.547 (lit.)
bp
197-200 °C (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
densidad
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Riquan Liao et al.
Environmental monitoring and assessment, 191(5), 309-309 (2019-04-28)
To enhance our understanding on environmental conditions of the Maowei Sea in Guangxi province, China, the concentration and distribution of 22 chlorobenzene compounds (CBs) in the surface sediment were determined by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The relationship of the sediment