Merck
793469
Sigma-Aldrich
Pyrazine-d3-carboxamide-15N
98 atom % D, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5D3H215NN2O
Peso molecular:
127.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
crystals
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]C1=C([2H])N=C(C([15NH2])=O)C([2H])=N1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)/i1D,2D,3D,6+1
Clave InChI
IPEHBUMCGVEMRF-GTNCALAVSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)