Saltar a
D7151
1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
≥97%
Sinónimos:
Olive-fly ketal
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
138,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
156.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-870-7
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
liquid
138,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
193 °C/750 mmHg (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, ketal
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CCC2(CCCCO2)OC1
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-7-10-9(5-1)6-2-4-8-11-9/h1-8H2
InChI key
GBBVHDGKDQAEOT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Pheromone for Dacus oleae
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D155624151556W444165
description
≥97%
description
98%
description
97%
description
≥95%
assay
≥97%
assay
98%
assay
97%
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
bp
193 °C/750 mmHg (lit.)
bp
92-93 °C (lit.)
bp
73-76 °C/7 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
refractive index
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)