Merck
D55407
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloroaniline
99%
Seleccione un Tamaño
100 G
56,20 €
56,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
56,20 €
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.02
Beilstein:
472027
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
56,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.597 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
mp
20-25 °C (lit.)
densidad
1.37 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
Clave InChI
BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
115 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)