Saltar a
D43905
2,3-Dibromothiophene
97%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
90,40 €
67,80 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H2Br2S
Número CAS:
Peso molecular:
241.93
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-542-6
Beilstein/REAXYS Number:
107512
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
67,80 €
Precio de catálogo90,40 €Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.632 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
density
2.137 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccsc1Br
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
InChI key
ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
696722636223759325
description
97%
description
97%
description
97%
description
-
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
2.137 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
2.157 g/mL at 25 °C
bp
218-219 °C (lit.)
bp
-
bp
100-102 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.632 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.632
form
liquid
form
solid
form
solid
form
liquid
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
3140-93-0
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)