Merck
D32806
Sigma-Aldrich
1,4-Dibenzoylbutane
97%
Sinónimos:
1,6-Diphenyl-1,6-hexanedione
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CO(CH2)4COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
266.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
106-108 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C(CCCCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O2/c19-17(15-9-3-1-4-10-15)13-7-8-14-18(20)16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12H,7-8,13-14H2
Clave InChI
VRBLNWVVFVBNRK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)